주요 문서
74328
Sigma-Aldrich
1-[2-(Dimethylamino)ethyl]piperazine
≥98.0% (GC)
동의어(들):
N,N-Dimethyl-1-piperazineethanamine, N,N-Dimethyl-2-piperazinoethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H19N3
CAS Number:
Molecular Weight:
157.26
Beilstein:
105841
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
불순물
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.479
SMILES string
CN(C)CCN1CCNCC1
InChI
1S/C8H19N3/c1-10(2)7-8-11-5-3-9-4-6-11/h9H,3-8H2,1-2H3
InChI key
LGDNSGSJKBIVFG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)