주요 문서
742155
Sigma-Aldrich
(2R,2′R)-2,2′-Bipyrrolidine
≥99.0% (GC)
동의어(들):
(R,R)-2,2′-Bipyrrolidine, (R,R)-2,2′-Bipyrrolidinyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 G
₩1,108,989
₩1,108,989
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
2 G
₩1,108,989
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H16N2
CAS Number:
Molecular Weight:
140.23
Beilstein:
5376257
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
NACRES:
NA.22
₩1,108,989
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
powder
광학 순도
enantiomeric excess: ≥99.5% (GC)
반응 적합성
reagent type: ligand
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N1[C@H](CCC1)[C@@H]2NCCC2
InChI key
NQHVTVSAFRAXPA-HTQZYQBOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)