주요 문서
74200
Sigma-Aldrich
Nonadecanoyl chloride
≥99.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)17COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
316.95
Beilstein:
1786242
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥99.0% (GC)
양식
solid
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C19H37ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3
InChI key
BASNZTUXPUAQLZ-UHFFFAOYSA-N
주의사항
melts at room temperature
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)