주요 문서
389889
Sigma-Aldrich
2,3-(Methylenedioxy)benzaldehyde
98%
동의어(들):
1,3-Benzodioxole-4-carboxaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩68,208
5 G
₩115,203
₩68,208
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩68,208
5 G
₩115,203
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
150.13
Beilstein:
125644
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩68,208
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
solid
bp
80 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
density
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc2OCOc12
InChI
1S/C8H6O3/c9-4-6-2-1-3-7-8(6)11-5-10-7/h1-4H,5H2
InChI key
QZMQKPGVXNSITP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Barnali Naskar et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 20(12), 1630-1639 (2019-04-16)
Fluorescent chemosensors with aggregation induced emission enhancement (AIEE) emerge as promising tools in the field of sensing materials. Herein, we report the design, synthesis and applicability of a Schiff base chemosensor 1-(benzo[1,3]dioxol-4-ylmethylene-hydrazonomethyl)-naphthalen-2-ol (Hbdhn) of AIE characteristics that exhibits highly effective