주요 문서
738220
Sigma-Aldrich
1,6,7,8-Tetrahydrocyclopenta[g]indole
97%
동의어(들):
7,8-Dihydro-6H-cyclopenta[g]indole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H11N
CAS Number:
Molecular Weight:
157.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
80-85 °C
SMILES string
C1Cc2ccc3cc[nH]c3c2C1
InChI
1S/C11H11N/c1-2-8-4-5-9-6-7-12-11(9)10(8)3-1/h4-7,12H,1-3H2
InChI key
OGAMTYAYYRHIKY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)