주요 문서
737593
Sigma-Aldrich
2-(4-Aminophenyl)benzothiazole
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩380,625
₩380,625
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩380,625
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H10N2S
CAS Number:
Molecular Weight:
226.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩380,625
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
분석
95%
양식
solid
mp
151-156 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)-c2nc3ccccc3s2
InChI
1S/C13H10N2S/c14-10-7-5-9(6-8-10)13-15-11-3-1-2-4-12(11)16-13/h1-8H,14H2
InChI key
WKRCOZSCENDENK-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2
Stephan Mokesch et al.
Frontiers in chemistry, 8, 209-209 (2020-04-23)
A series of 2-phenylbenzothiazole derivatives and their corresponding organometallic ruthenium(II) and osmium(II) complexes were synthesized, designed to exploit both, the attributes of the half-sandwich transition metal scaffold and the bioactivity spectrum of the applied 2-phenylbenzothiazoles. All synthesized compounds were characterized