주요 문서
737534
Sigma-Aldrich
1-Z-2-Piperidone
95%
동의어(들):
1-N-(Benzyloxycarbonyl)-2-piperidone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩54,100
₩54,100
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩54,100
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H15NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
233.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩54,100
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.544
density
1.194 g/mL at 25 °C
작용기
phenyl
SMILES string
O=C1CCCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c15-12-8-4-5-9-14(12)13(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2
InChI key
LKGMGCSFOUSKCR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)