주요 문서
737453
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)formamide
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩582,204
₩582,204
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩582,204
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H7NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
89.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩582,204
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.474
density
1.160 g/mL at 25 °C
작용기
amide
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCCNC=O
InChI
1S/C3H7NO2/c5-2-1-4-3-6/h3,5H,1-2H2,(H,4,6)
InChI key
BAMUPQJDKBGDPU-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)