주요 문서
100455
Sigma-Aldrich
N-Acetylethanolamine
technical grade
동의어(들):
N-(2-Hydroxyethyl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩35,119
500 G
₩185,644
₩35,119
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩35,119
500 G
₩185,644
About This Item
Linear Formula:
CH3CONHCH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
103.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩35,119
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
technical grade
Quality Level
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
bp
151-155 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amide
hydroxyl
SMILES string
CC(=O)NCCO
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(7)5-2-3-6/h6H,2-3H2,1H3,(H,5,7)
InChI key
PVCJKHHOXFKFRP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
350.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
177 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Meriyem Aktas et al.
The FEBS journal, 281(15), 3523-3541 (2014-06-17)
Phosphatidylcholine (PC) is a rare membrane lipid in bacteria, but is crucial for virulence of the plant pathogen Agrobacterium tumefaciens and various other pathogens. Agrobacterium tumefaciens uses two independent PC biosynthesis pathways. One is dependent on the integral membrane protein