주요 문서
QBD11366
Sigma-Aldrich
DBCO-dPEG ®12-TFP ester
동의어(들):
Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C53H70F4N2O16
Molecular Weight:
1067.12
UNSPSC 코드:
51171641
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
폴리머 구조
shape: linear
functionality: heterobifunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(CCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O)=O)N2C(C=CC=C3)=C3C#CC(C=CC=C4)=C4C2
InChI key
MSNHBLXGHXURNU-UHFFFAOYSA-N
특징 및 장점
DBCO-dPEG®₁₂-TFP ester contains a DBCO which can react with an azide through a copper-free "click" chemistry reaction and a TFP ester which can react with a primary amine.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)