주요 문서
737275
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
230.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.601
density
1.583 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
ester
SMILES string
COC(=O)c1cccc(N)c1Br
InChI
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)5-3-2-4-6(10)7(5)9/h2-4H,10H2,1H3
InChI key
NIXWZYZFLFEHMB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)