주요 문서
736651
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-hydroxyquinoline
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H6BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
224.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
260-265 °C
SMILES string
Oc1nc2ccccc2cc1Br
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-7-5-6-3-1-2-4-8(6)11-9(7)12/h1-5H,(H,11,12)
InChI key
AGARPHPERRYPRP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)