문서
736570
Sigma-Aldrich
Acetoacetyl-13C4 coenzyme A lithium salt hydrate
99 atom % 13C, 95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C4C21H40N7O18P3S · xLi+
Molecular Weight:
855.58 (free acid basis)
UNSPSC 코드:
12352005
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
95% (CP)
형태
powder
질량 이동
M+4
저장 온도
−20°C
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable