412562
(S)-(−)-1,2-Diaminopropane dihydrochloride
99%
동의어(들):
(S)-(−)-Propylenediamine dihydrochloride, (S)-1,2-Propanediamine dihydrochloride
크기 선택
분석
99%
광학 활성
[α]22/D −4°, c = 20 in H2O
mp
227-229 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
Cl.Cl.C[C@H](N)CN
InChI
1S/C3H10N2.2ClH/c1-3(5)2-4;;/h3H,2,4-5H2,1H3;2*1H/t3-;;/m0../s1
InChI key
AEIAMRMQKCPGJR-QTNFYWBSSA-N
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable