주요 문서
736538
Sigma-Aldrich
Diethyl vinyl orthoformate
97%
동의어(들):
(Diethoxymethoxy)ethene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H14O3
CAS Number:
Molecular Weight:
146.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.401
density
0.822 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(OCC)OC=C
InChI
1S/C7H14O3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
InChI key
AOYJISNQMSDAHR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
64.0 °F
Flash Point (°C)
17.8 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)