주요 문서
735590
Sigma-Aldrich
4-Bromopyridine-3-carbonitrile
95%
동의어(들):
4-Bromo-3-cyanopyridine, 4-Bromonicotinonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
183.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
형태
solid
mp
118-123 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Brc1ccncc1C#N
InChI
1S/C6H3BrN2/c7-6-1-2-9-4-5(6)3-8/h1-2,4H
InChI key
DMQBJRMKGVMOHX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)