주요 문서
735043
Sigma-Aldrich
Bis(chlorogold(I)) [1,1′-bis(diphenylphosphino)ferrocene]
95%
동의어(들):
[μ-Ferrocene-1,1′-diylbis(diphenylphosphine-κP)]bis[chlorogold(I)]
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H28Au2Cl2FeP2
CAS Number:
Molecular Weight:
1019.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
95%
양식
solid
반응 적합성
core: gold
reagent type: catalyst
core: gold
mp
223-229 °C
SMILES string
[Fe].Cl[Au].Cl[Au].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.2Au.2ClH.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;;/h2*1-14H;;;2*1H;/q;;2*+1;;;/p-2
InChI key
XJPNFMAYIDODRO-UHFFFAOYSA-L
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)