주요 문서
734934
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1-(difluoromethyl)-4-fluorobenzene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H4BrF3
CAS Number:
Molecular Weight:
225.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.495
density
1.711 g/mL at 25 °C
SMILES string
FC(F)c1ccc(F)cc1Br
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3,7H
InChI key
WAJOYKZVIXCVTR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
171.0 °F
Flash Point (°C)
77.2 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)