문서
674958
Sigma-Aldrich
2-Nitro-5-pyridineboronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
2-Nitro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H15BN2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
250.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
155-159 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(nc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H15BN2O4/c1-10(2)11(3,4)18-12(17-10)8-5-6-9(13-7-8)14(15)16/h5-7H,1-4H3
InChI key
KEOFPCPNACMWHS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable