주요 문서
734926
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H3ClF3NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
225.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
173-178 °C
작용기
carboxylic acid
chloro
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1cc(cnc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-5-4(6(13)14)1-3(2-12-5)7(9,10)11/h1-2H,(H,13,14)
InChI key
RMSKYTKOFDQVEL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)