주요 문서
BLN00015
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩1,960,473
₩1,960,473
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩1,960,473
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4ClN3
CAS Number:
Molecular Weight:
153.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
₩1,960,473
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
벌크 견적 요청
양식
solid
SMILES string
Clc1nccc2[nH]ncc12
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-6-4-3-9-10-5(4)1-2-8-6/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
FUXZQGSDRGDYGX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)