주요 문서
733873
Sigma-Aldrich
Aldicarb-(N-methyl-13C,d3, carbamoyl-13C) sulfone
≥98 atom %, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C2C5D3H11N2O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
227.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
동위원소 순도
≥98 atom %
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
132-135 °C (lit.)
질량 이동
M+5
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])N[13C](=O)O\N=C\C(C)(C)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4S/c1-7(2,14(4,11)12)5-9-13-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+/i3+1D3,6+1
InChI key
YRRKLBAKDXSTNC-FONWFMSDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)