주요 문서
733865
Sigma-Aldrich
Aldicarb-(N-methyl-13C,d3 carbamoyl-13C)
≥98 atom %, ≥98% (CP)
동의어(들):
(1E)-2-Methyl-2-(methylthio)-O-[(methyl-13C-d3-amino)carbonyl-13C]oxime propanal
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩501,309
5 MG
₩1,095,794
10 MG
₩2,040,556
25 MG
₩4,627,385
₩501,309
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩501,309
5 MG
₩1,095,794
10 MG
₩2,040,556
25 MG
₩4,627,385
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C2C5D3H11N2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
195.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩501,309
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
≥98 atom %
분석
≥98% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+5
저장 온도
−20°C
−20°C
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])N[13C](=O)O\N=C\C(C)(C)SC
InChI
1S/C7H14N2O2S/c1-7(2,12-4)5-9-11-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+/i3+1D3,6+1
InChI key
QGLZXHRNAYXIBU-FONWFMSDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)