주요 문서
733318
Sigma-Aldrich
3-Amino-6-fluoro-4-methylpyridine
95%
동의어(들):
6-Fluoro-4-methylpyridin-3-ylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7FN2
CAS Number:
Molecular Weight:
126.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
57-62 °C
SMILES string
Cc1cc(F)ncc1N
InChI
1S/C6H7FN2/c1-4-2-6(7)9-3-5(4)8/h2-3H,8H2,1H3
InChI key
HZGRTGMOAWUAAA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)