주요 문서
731544
Sigma-Aldrich
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane oxalate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩221,778
₩221,778
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩221,778
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H14NO3 · xC2H2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
172.20 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩221,778
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
작용기
carboxylic acid
ether
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(O)=O.C1CC2(CCN1)COC2
InChI
1S/C7H13NO.C2H2O4/c1-3-8-4-2-7(1)5-9-6-7;3-1(4)2(5)6/h8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
KFMUWBFXUTUOEX-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
PRODUCT IS NOT AVAILABLE IN EUROPE.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Mayinuer Maitituoheti et al.
Cell reports, 33(3), 108293-108293 (2020-10-22)
Histone methyltransferase KMT2D harbors frequent loss-of-function somatic point mutations in several tumor types, including melanoma. Here, we identify KMT2D as a potent tumor suppressor in melanoma through an in vivo epigenome-focused pooled RNAi screen and confirm the finding by using a