주요 문서
730130
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(trifluoromethyl)acrylate
contains <50 ppm 4-Hydroxy-TEMPO as stabilizer, 97%
동의어(들):
MTFMA
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩322,669
₩322,669
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩322,669
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5F3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
154.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩322,669
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
liquid
포함
<50 ppm 4-Hydroxy-TEMPO as stabilizer
refractive index
n20/D 1.359
density
1.262 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C(=C)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-3(4(9)10-2)5(6,7)8/h1H2,2H3
InChI key
GTRBXMICTQNNIN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
73.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
22.8 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)