주요 문서
730025
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)pyrazine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩161,081
₩161,081
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩161,081
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3F3N2
CAS Number:
Molecular Weight:
148.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩161,081
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.417
density
1.344 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cnccn1
InChI
1S/C5H3F3N2/c6-5(7,8)4-3-9-1-2-10-4/h1-3H
InChI key
CEAMSISEJZMQEP-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
91.9 °F
Flash Point (°C)
33.3 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)