주요 문서
791830
Sigma-Aldrich
2-Mercaptopyrazine
97% (HPLC)
동의어(들):
Pyrazine-2-thiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩294,959
₩294,959
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩294,959
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H4N2S
CAS Number:
Molecular Weight:
112.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩294,959
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97% (HPLC)
양식
solid
mp
207-213 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
SC1=NC=CN=C1
InChI
1S/C4H4N2S/c7-4-3-5-1-2-6-4/h1-3H,(H,6,7)
InChI key
HKAVADYDPYUPRD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)