Key Documents
72788
Sigma-Aldrich
Fmoc-Orn(Alloc)-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
Nα-Fmoc-Nδ-Alloc-L-ornithine, Nδ-Alloc-Nα-Fmoc-L-ornithine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H26N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
438.47
Beilstein:
9363700
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (HPLC)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CCCNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)