주요 문서
727261
Sigma-Aldrich
(R)-1-Cyclopropylethylamine
produced by BASF, ChiPros®, 99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H11N
CAS Number:
Molecular Weight:
85.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
produced by BASF
분석
≥98.5% (GC)
99%
양식
liquid
광학 순도
enantiomeric excess: ≥98.5%
SMILES string
C[C@@H](N)C1CC1
InChI
1S/C5H11N/c1-4(6)5-2-3-5/h4-5H,2-3,6H2,1H3/t4-/m1/s1
InChI key
IXCXVGWKYIDNOS-SCSAIBSYSA-N
법적 정보
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
<69.8 °F
Flash Point (°C)
< 21 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)