주요 문서
727199
Sigma-Aldrich
(S)-3-Methoxy-α-methylbenzylamine
produced by BASF, ChiPros®, 99%
동의어(들):
(S)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H13NO
CAS Number:
Molecular Weight:
151.21
Beilstein:
4798959
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
produced by BASF
분석
≥98.5% (GC)
99%
양식
liquid
광학 순도
enantiomeric excess: ≥98.5%
SMILES string
COc1cccc(c1)[C@H](C)N
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)8-4-3-5-9(6-8)11-2/h3-7H,10H2,1-2H3/t7-/m0/s1
InChI key
CJWGCBRQAHCVHW-ZETCQYMHSA-N
법적 정보
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
238.1 °F
Flash Point (°C)
114.5 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)