주요 문서
727172
Sigma-Aldrich
(S)-2-Aminohexane
ChiPros®, produced by BASF, 99%
동의어(들):
(S)-2-Hexylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H15N
CAS Number:
Molecular Weight:
101.19
Beilstein:
1718994
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
produced by BASF
분석
≥98.5% (GC)
99%
양식
liquid
광학 순도
enantiomeric excess: ≥98.5%
SMILES string
CCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C6H15N/c1-3-4-5-6(2)7/h6H,3-5,7H2,1-2H3/t6-/m0/s1
InChI key
WGBBUURBHXLGFM-LURJTMIESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
26.6 °F
Flash Point (°C)
-3 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)