주요 문서
727296
Sigma-Aldrich
(S)-1-Methoxy-2-propylamine
produced by BASF, ChiPros®, 99%
동의어(들):
(S)-2-Amino-1-methoxypropane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩115,913
25 G
₩402,854
₩115,913
출고 가능일2025년 4월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩115,913
25 G
₩402,854
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H11NO
CAS Number:
Molecular Weight:
89.14
Beilstein:
5725728
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩115,913
출고 가능일2025년 4월 04일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
produced by BASF
분석
≥98.5% (GC)
99%
양식
liquid
광학 순도
enantiomeric excess: ≥99.5%
작용기
amine
ether
SMILES string
COC[C@H](C)N
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(5)3-6-2/h4H,3,5H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI key
NXMXETCTWNXSFG-BYPYZUCNSA-N
애플리케이션
(S)-1-Methoxy-2-propylamine can be used:
  • As an intermediate in the synthesis of piperazinebenzylamine based human MC4 receptor antagonists.[1]
  • To prepare imidazopyrimidine derivatives as potent p38 MAP kinase inhibitors.[2]
  • In the synthesis of a marine natural product nhatrangin A.[3]
법적 정보
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
47.3 °F
Flash Point (°C)
8.5 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Formal enantioselective synthesis of nhatrangin A
Feuillastre S, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 18(10), 1949-1956 (2020)
Optimization of piperazinebenzylamines with a N-(1-methoxy-2-propyl) side chain as potent and selective antagonists of the human melanocortin-4 receptor
Pontillo J, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(20), 4615-4618 (2005)
Imidazopyrimidines, potent inhibitors of p38 MAP kinase
Rupert KC, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 13(3), 347-350 (2003)