주요 문서
727156
Sigma-Aldrich
(S)-3-Chloro-α-methylbenzylamine
produced by BASF, ChiPros®, 99%
동의어(들):
(S)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H10ClN
CAS Number:
Molecular Weight:
155.62
Beilstein:
4230571
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
Grade
produced by BASF
분석
≥98.5% (GC)
99%
양식
liquid
광학 순도
enantiomeric excess: ≥98.5%
SMILES string
C[C@H](N)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m0/s1
InChI key
DQEYVZASLGNODG-LURJTMIESA-N
법적 정보
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)