주요 문서
726885
Sigma-Aldrich
(S)-2-Aminooctane
produced by BASF, ChiPros®, ≥99.0%
동의어(들):
(S)-2-Octylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H19N
CAS Number:
Molecular Weight:
129.24
Beilstein:
1719319
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
produced by BASF
분석
≥99.0% (GC)
≥99.0%
양식
liquid
광학 순도
enantiomeric excess: ≥99.0%
SMILES string
CCCCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8H,3-7,9H2,1-2H3/t8-/m0/s1
InChI key
HBXNJMZWGSCKPW-QMMMGPOBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
123.8 °F
Flash Point (°C)
51 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)