주요 문서
725978
Sigma-Aldrich
1,3-(S)-O-Benzylidene-D-threitol
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(2S,4R,5R)-5-Hydroxy-2-phenyl-1,3-dioxane-4-methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩336,473
₩336,473
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩336,473
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14O4
CAS Number:
Molecular Weight:
210.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩336,473
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D -4.0±0.5°, c = 1 in methanol
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]1O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H14O4/c12-6-10-9(13)7-14-11(15-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-13H,6-7H2/t9-,10-,11+/m1/s1
InChI key
GUOMTMWCUMBRFX-MXWKQRLJSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)