723630
동의어(들):
2-(9,9-Dioctyl-9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(9,9-dioctyl-9H-fluoren-7-yl)-1,3,2-dioxaborolane
723630-5G
₩271,716
1 of 10
Sigma-Aldrich
BML00014
9,9-Dioctyl-9H-fluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
BML00010
9,9-Dimethyl-9H-fluorene-2-yl-2-boronic acid
697230
[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II)
216666
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
569356
9,9-Dioctylfluorene-2,7-diboronic acid bis(1,3-propanediol) ester
473294
Bis(pinacolato)diboron
499986
4-Dibenzothienylboronic acid
569364
9,9-Dioctylfluorene-2,7-diboronic acid
CDS003319
4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)toluene
M15001
4-Methoxy-2-methylaniline
100
95%
solid
50-56 °C
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2ccccc2-c3ccc(cc13)B4OC(C)(C)C(C)(C)O4
1S/C35H53BO2/c1-7-9-11-13-15-19-25-35(26-20-16-14-12-10-8-2)31-22-18-17-21-29(31)30-24-23-28(27-32(30)35)36-37-33(3,4)34(5,6)38-36/h17-18,21-24,27H,7-16,19-20,25-26H2,1-6H3
VOASJDUTCQKQLE-UHFFFAOYSA-N
Biomedical Materials
Polymerization Tools
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
적합한 버전을 찾을 수 없으신가요?