주요 문서
722839
Sigma-Aldrich
m-Coumaric acid-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
동의어(들):
3-(3-Hydroxyphenyl)-2-propenoic-1,2,3-13C3 acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩1,221,553
₩1,221,553
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩1,221,553
About This Item
Linear Formula:
HOC6H413CH=13CH13CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
167.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩1,221,553
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
99% (CP)
양식
solid
mp
193-195 °C (lit.)
질량 이동
M+3
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[13C](/[13CH]=[13CH]/C1=CC=CC(O)=C1)=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b5-4+/i4+1,5+1,9+1
InChI key
KKSDGJDHHZEWEP-HYKTYXKDSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)