주요 문서
722480
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methylphenol
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩280,546
₩280,546
재고 있음세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩280,546
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7BrO
CAS Number:
Molecular Weight:
187.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩280,546
재고 있음세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
75-80 °C
작용기
bromo
SMILES string
Cc1ccc(Br)cc1O
InChI
1S/C7H7BrO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,1H3
InChI key
OONJCAWRVJDVBB-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)