주요 문서
722235
Sigma-Aldrich
α-Bromo-2-chlorophenylacetic acid
97%
동의어(들):
2-Bromo-2-(2-chlorophenyl) acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6BrClO2
CAS Number:
Molecular Weight:
249.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
107-112 °C
SMILES string
OC(=O)C(Br)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H6BrClO2/c9-7(8(11)12)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,7H,(H,11,12)
InChI key
XHAPROULWZYBGA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)