주요 문서
721549
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
95%
동의어(들):
2-Oxo-pyrrolidine-4-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-oxopyrrolidine-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H11NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
157.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
40-47 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C1CNC(=O)C1
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-6(9)8-4-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
QWMPXTNXXREMCK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)