주요 문서
721441
Sigma-Aldrich
4-(4-Boc-piperazinemethyl)phenylboronic acid pinacol ester
95%
동의어(들):
tert-Butyl 4-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)piperazine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩132,255
₩132,255
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩132,255
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H35BN2O4
Molecular Weight:
402.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩132,255
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
95%
양식
solid
mp
125-130 °C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)Cc2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C22H35BN2O4/c1-20(2,3)27-19(26)25-14-12-24(13-15-25)16-17-8-10-18(11-9-17)23-28-21(4,5)22(6,7)29-23/h8-11H,12-16H2,1-7H3
InChI key
AAEYFMAHSYKHGD-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)