주요 문서
720550
Sigma-Aldrich
(3aR,8aR)-4,4,8,8-tetrakis(3,5-di-tert-butylphenyl)-2,2-diethyl-6-phenyltetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-e][1,3,2]dioxaphosphepine
≥94%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩371,490
₩371,490
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩371,490
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C71H101O4P
CAS Number:
Molecular Weight:
1049.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩371,490
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥94%
양식
solid
mp
187-193 °C
작용기
ether
ketal
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCC1(CC)O[C@@H]2[C@@H](O1)C(OP(OC2(c3cc(cc(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c4cc(cc(c4)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c5ccccc5)(c6cc(cc(c6)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c7cc(cc(c7)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C71H101O4P/c1-27-69(28-2)72-59-60(73-69)71(56-42-50(65(15,16)17)36-51(43-56)66(18,19)20,57-44-52(67(21,22)23)37-53(45-57)68(24,25)26)75-76(58-32-30-29-31-33-58)74-70(59,54-38-46(61(3,4)5)34-47(39-54)62(6,7)8)55-40-48(63(9,10)11)35-49(41-55)64(12,13)14/h29-45,59-60H,27-28H2,1-26H3/t59-,60-/m1/s1
InChI key
JKEBUWSLWMBNHR-FNSAWIKJSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • Preparation of potent and selective small molecule inhibitors of specific isoforms of Cdc2-like kinases (Clk) and dual specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinases (Dyrk)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)