분석
97%
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
173-178 °C
작용기
phosphine
SMILES string
ON=Cc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16NOP/c21-20-15-16-9-7-8-14-19(16)22(17-10-3-1-4-11-17)18-12-5-2-6-13-18/h1-15,21H/b20-15-
InChI key
XHIVESUSSLEMGJ-HKWRFOASSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.