분석
≥98.0% (GC)
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.416
bp
92-94 °C (lit.)
density
0.771 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)CN
InChI
1S/C4H13NSi/c1-6(2,3)4-5/h4-5H2,1-3H3
InChI key
YVWPNDBYAAEZBF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
기타 정보
Synthesis of trimethylsilyl-diazomethane; 1,3-Cycloaddition of its imine; preparation of azomethine ylides from ketones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
48.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
Synthetic Communications, 18, 1975-1975 (1988)
Journal of Organometallic Chemistry, 44, 279-279 (1972)
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 31, 3939-3939 (1983)