주요 문서
331708
Sigma-Aldrich
Dibromobis(triphenylphosphine)nickel(II)
99%
동의어(들):
NiBr2(PPh3)2, bis(triphenylphosphine)nickel(II) bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩195,794
50 G
₩612,857
₩195,794
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩195,794
50 G
₩612,857
About This Item
Linear Formula:
[(C6H5)3P]2NiBr2
CAS Number:
Molecular Weight:
743.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩195,794
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
반응 적합성
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
219-223 °C (lit.)
SMILES string
Br[Ni]Br.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2BrH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
QEKXARSPUFVXIX-UHFFFAOYSA-L
애플리케이션
Catalysts for the cross-coupling reactions, C-X bond reduction, homocoupling of Csp2 halides, displacement of aryl halides, and oligomerization of dienes
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Ho, K. M.; Lam, C. H.; Luh, T.-Y.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 4474-4474 (1989)
Takagi, K.; Sakakibara, Y.
Chemistry Letters (Jpn), 1957-1957 (1989)
Kalinin, V. N.
Synthesis, 413-413 (1992)
Iyoda, M.; Kuwatani, Y.; Oda, M.
Journal of the American Chemical Society, 111, 3761-3761 (1989)
문서
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.