문서
719706
Sigma-Aldrich
N-Boc-ε-caprolactam
97%
동의어(들):
1-(tert-Butoxycarbonyl)-1-azacycloheptan-2-one, 1-Boc-2-oxohexamethyleneimine, 1-Boc-aza-2-cycloheptanone, N-tert-Butoxycarbonylhexahydro-2H-azepin-2-one, tert-Butyl-2-oxoazepane-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H19NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
213.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.468
density
1.038 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCCC1=O
InChI
1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(12)13/h4-8H2,1-3H3
InChI key
GJZYNYJIBDCRFC-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup