주요 문서
255130
Sigma-Aldrich
N-Methyl-N-vinylacetamide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩196,301
500 ML
₩698,219
₩196,301
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩196,301
500 ML
₩698,219
About This Item
Linear Formula:
CH3CON(CH3)CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
99.13
Beilstein:
1743331
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩196,301
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.484 (lit.)
bp
70 °C/25 mmHg (lit.)
density
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C=C)C(C)=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-4-6(3)5(2)7/h4H,1H2,2-3H3
InChI key
PNLUGRYDUHRLOF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
136.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
58 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)