주요 문서
719501
Sigma-Aldrich
N-Methyl-4-(tributylstannyl)imidazole
95%
동의어(들):
(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)tributyltin, 1-Methyl-4-(tributylstannanyl)-1H-imidazole, Tributyl(1-methylimidazol-4-yl)stannane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩291,001
5 G
₩920,605
₩291,001
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩291,001
5 G
₩920,605
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H32N2Sn
CAS Number:
Molecular Weight:
371.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩291,001
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.509
density
1.128 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cn(C)cn1
InChI
1S/C4H5N2.3C4H9.Sn/c1-6-3-2-5-4-6;3*1-3-4-2;/h3-4H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChI key
WCEWCRAPSCLFOV-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
N-Methyl-4-(tributylstannyl)imidazole is an organotin reagent that is commonly used as a coupling partner in Pd-catalyzed cross-coupling reactions, such as Stille and Negishi reactions to introduce the butyl group into various organic substrates.
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)