주요 문서
719315
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-(tributylstannyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H30FNSn
CAS Number:
Molecular Weight:
386.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.508
density
1.187 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccnc(F)c1
InChI
1S/C5H3FN.3C4H9.Sn/c6-5-3-1-2-4-7-5;3*1-3-4-2;/h2-4H;3*1,3-4H2,2H3;
InChI key
YGKPEWRENKJYRP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)